Learn More
Tuttnauer Nozzle Cross
Código de producto. 17878289 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
:
Nozzle Cross; Diameter: 54 mm
Código de producto.
17878289 Nozzle Cross; Diameter: 54 mm
1 options
Código de producto. 17878289
Marca: Tuttnauer D00542600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plastic cross diameter 54 mm for 4 mm diameter nozzles, nozzle cross diameter 6 mm.
  • Plastic cross diameter 54 mm for nozzles diameter 4 mm.
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Nozzle
Para utilizar con (equipo) Nozzles (4 mm dia.)
Diámetro (métrico) 54 mm