Learn More
Tuttnauer Nozzle Cross
Código de producto. 17848289 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
:
Nozzle Cross; Diameter: 32 mm
Código de producto.
17848289 Nozzle Cross; Diameter: 32 mm
1 options
Código de producto. 17848289
Marca: Tuttnauer D00543400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plastic cross diameter 32 mm for 2.5 mm diameter nozzles. Nozzle cap diameter 2.5 mm.
  • Plastic cross diameter 32 mm for nozzles diameter 2.5 mm.
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Nozzle
Para utilizar con (equipo) Nozzles (2.5 mm dia.)
Diámetro (métrico) 32 mm