Learn More
Tuttnauer Nozzle Cross
Código de producto. 17808299 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
:
Nozzle Cross; Diameter: 75 mm
Código de producto.
17808299 Nozzle Cross; Diameter: 75 mm
1 options
Código de producto. 17808299
Marca: Tuttnauer D00536600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plastic cross diameter 75 mm for 6 mm diameter nozzles, nozzle Stainless Steel Cross diameter 8 mm.
  • Plastic cross diameter 75 mm for nozzles diameter 6 mm.
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Nozzle
Para utilizar con (equipo) Nozzles (6 mm dia.)
Diámetro (métrico) 75 mm