missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nox4 Antibody (NOX4/1245), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30153387 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30153387 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP254338CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nox4 Monoclonal antibody specifically detects Nox4 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nox4
Aplicaciones ELISA, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon NOX4/1245
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 1.6.3, Kidney oxidase-1, Kidney superoxide-producing NADPH oxidase, KOX, KOX-1Renal NAD(P)H-oxidase, NADPH oxidase 4, RENOXEC 1.6.3.-
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Nox4 protein (Uniprot: Q9NPH5)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.