missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NOX2 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (27A9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30534400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30534400 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30534400 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA560798

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody

NOX2 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, ELISA

Mox1 and the glycoprotein gp91-phox are largely related proteins that are essential components of the NADPH oxidase. The superoxide-generating NADPH oxidase complex expresses in phagocytes, neuroepithelial bodies, vascular smooth muscle cells, and endothelial cells. It includes a membrane bound flavocytochrome containing two subunits, gp91-phox and p22-phox, and the cytosolic proteins p47-phox and p67-phox. The p22- and gp91-phox subunits also function as surface O2 sensors that initiate cellular signaling in response to hypoxic conditions. Mox1 and gp91 contain identical C-terminal sequence identity, yet possess distinct expression patterns. gp91-phox expresses in eosinophils, neutrophils, monocytes, and B-lymphocytes, whereas Mox1 is predominantly detected in the colon, with low expression in the uterus and prostate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOX2
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 27A9
Concentración 1.67 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica Cybb
N.º de referencia del gen P04839
Alias de gen AMCBX2; C88302; Cgd; CGD91-phox; Cybb; Cyd; cytochrome b(558) subunit beta; cytochrome b-245 beta chain; cytochrome b-245 beta polypeptide; cytochrome b-245 heavy chain; cytochrome b-245, beta polypeptide; cytochrome b558 subunit beta; endothelial type gp91-phox; GP91 PHOX; GP911; GP91-1; GP91PHOX; gp91-phox; Heme-binding membrane glycoprotein gp91phox; IMD34; NADPH oxidase 2; neutrophil cytochrome b 91 kDa polypeptide; Nox2; p22 phagocyte B-cytochrome; p91PHOX; p91-PHOX; superoxide-generating NADPH oxidase heavy chain subunit
Símbolos de los genes Cybb
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human CYBB protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1536
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.