missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208686 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16818834 20 μL 20 microlitros
16808834 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16818834

Marca: Proteintech 190131AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Mox1 and the glycoprotein gp91-phox are largely related proteins that are essential components of the NADPH oxidase. The superoxide-generating NADPH oxidase complex expresses in phagocytes, neuroepithelial bodies, vascular smooth muscle cells, and endothelial cells. It includes a membranebound flavocytochrome containing two subunits, gp91-phox and p22-phox, and the cytosolic proteins p47-phox and p67-phox. The p22- and gp91-phox subunits also function as surface O2 sensors that initiate cellular signaling in response to hypoxic conditions. Mox1 and gp91 contain identical C-terminal sequence identity, yet possess distinct expression patterns. gp91-phox expresses in eosinophils, neutrophils, monocytes, and B-lymphocytes, whereas Mox1 is predomitly detected in the colon, with low expression in the uterus and prostate.

Especificaciones

Antígeno NOX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CYBB
N.º de referencia del gen P04839, Q61093
Alias de gen CYBB, Cytochrome b 245 heavy chain, NOX2, p91 PHOX
Símbolos de los genes Cybb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NOX2 Fusion Protein Ag5536
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13058, 1536, 66021
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.