Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human p62/SQSTM1 His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
Marca: Novus Biologicals™ NBP1-44490
Descripción
A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-356 of Human p62/SQSTM1 The Recombinant Human p62/SQSTM1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human p62/SQSTM1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Especificaciones
| Q13501 | |
| 8878 | |
| p62/SQSTM1 Protein | |
| 0.1mg | |
| p62/SQSTM1, 1-356 aa, Human, His-tagged, Recombinant, E.coli (NP_001135771). | |
| RUO | |
| Yes |
| 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT | |
| 39.7kDa | |
| Protein | |
| E. Coli | |
| −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Unlabeled |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.