missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Smooth Muscle Actin His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-22670
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 3-377 of Human alpha-Smooth Muscle Actin The Recombinant Human alpha-Smooth Muscle Actin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human alpha-Smooth Muscle Actin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Especificaciones
| NP_001604 | |
| 59 | |
| Actin Alpha 2 Smooth Muscle Protein | |
| 0.05mg | |
| ACTA2, 3-377aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEEEDS TALVCDNGSG LCKAGFAGDD APRAVFPSIV GRPRHQGVMV GMGQKDSYVG DEAQSKRGIL TLKYPIEHGI ITNWDDMEKI WHHSFYNELR VAPEEHPTLL TEAPLNPKAN REKMTQIMFE TFNVPAMYVA IQAVLSLYAS GRTTGIVLDS GDGVTHNVPI YEGYALPHAI MRLDLAGRDL TDYLMKILTE RGYSFVTTAE REIVRDIKEK LCYVALDFEN EMATAASSSS LEKSYELPDG QVITIGNERF RCPETLFQPS FIGMESAGIH ETTYNSIMKC DIDIRKDLYA NNVLSGGTTM YPGIADRMQK EITALAPSTM KIKIIAPPER KYSVWIGGSI LASLSTFQQM WISKQEYDEA GPSIVHRKCF | |
| RUO | |
| Yes |
| 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10% glycerol | |
| 44.4kDa | |
| SDS-PAGE | |
| E. Coli | |
| −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Unlabeled |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?