Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Thiourea
Descripción
Includes
El kit ZOOM™ IEF Fractionator Combo incluye el fraccionador ZOOM™ IEF; un paquete de discos ZOOM™ de cada pH; y reactivos ZOOM™ (urea, tiourea, CHAPS, anfolitos portadores con pH 3-10, tampones de ánodo y tampones de cátodo).
El enfoque isoeléctrico en fase de solución con el fraccionador ZOOM™ IEF proporciona separaciones reproducibles en tres horas. Las muestras fraccionadas están disponibles para su posterior análisis mediante electroforesis en gel bidimensional (2DE), electroforesis en gel unidimensional (1DE) o cromatografía líquida bidimensional/espectrometría de masas (LC/MS 2D).
Procedimiento de configuración de la cámara de muestra y la unidad del fraccionador
La cámara de muestras y los componentes encajan fácilmente y ofrecen una junta antifugas. Solo tiene que colocar los discos entre las cámaras de muestras en el fraccionador ZOOM™ IEF para permitir la separación en un rango de pH específico. Por ejemplo, si desea fraccionar proteínas entre pH 4,6 y 5,4, flanquee una cámara de muestras con un disco ZOOM™ de pH 4,6 y uno de pH 5,4.
Procesamiento posterior mediante electroforesis en gel 2D
Tras el fraccionamiento, las muestras separadas se pueden someter a análisis adicionales con tiras ZOOM™ de alcance amplio o limitado en el sistema ZOOM™ IPGRunner™. Prosiga con un análisis de segunda dimensión usando geles NUPAGE™ ZOOM™ de pH neutro.
- El fraccionador ZOOM™ IEF está diseñado para ofrecer seguridad, fiabilidad y durabilidad. Incluye cámaras de muestras fáciles de montar, cámaras de tampón integradas, cubeta de tampón, conjunto de electrodos extraíble y tapa de seguridad.
- Los discos ZOOM™ son geles de poliacrilamida prefundidos que eliminan la necesidad de preparación manual y minimizan las posibilidades de contaminación cruzada. Estos discos tamponados inmovilizados están preetiquetados, son desechables y están diseñados para un solo uso, lo que garantiza un fraccionamiento uniforme y reproducible. Resuelven las muestras hasta en siete fracciones (con ocho discos de pH específico) y seis fracciones (con seis discos de pH específico) de pH 3-12. Solo tiene que colocar cada disco entre las cámaras de muestras en el fraccionador ZOOM™ IEF para permitir la separación en un intervalo de pH específico.
- Los reactivos ZOOM™ son reactivos de grado proteómico, incluidos los solubilizadores de proteínas 2D ZOOM™ urea, tiourea, CHAPS y anfólitos, que garantizan condiciones óptimas para la preparación de muestras.
- Kit básico de proteínas que incluye discos ZOOM™ y tiras ZOOM IEF de proteínas básicas, tampones de enfoque y kits de solubilizadores.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | ZOOM |
| Tipo de producto | Reactivos ZOOM™ |
| Cantidad | 1 kg |
| Contenido y almacenamiento | El kit combinado del fraccionador de IEF ZOOM™ incluye el fraccionador de IEF ZOOM™, un envase de discos ZOOM™ de cada pH y reactivos ZOOM™ (urea, tiourea, CHAPS, anfolitos portadores de pH 3-10, tampones de ánodo y tampones de cátodo). Los discos, los anfolitos portadores y los tampones ZOOM™ deben almacenarse a +4 °C. |
| Formato | Polvo |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Polvo |
| Matrix | IEF Media |