Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip, pH 4-7
Descripción
Includes
Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues.
Requires
Sistema ZOOM IPGRunner
- Resolución de IEF óptima que se centra en las proteínas objetivo
- Isoelectroenfoque rápido de proteínas y manipulación sencilla
- Cada tira ZOOM tiene una longitud de 7 cm y contiene una capa fina de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH lineal
- Intervalo de pH estrecho de una unidad para expandir la separación de proteínas dentro de una región de interés específica
- Etiquetada individualmente con números de identificación únicos, un intervalo de pH y marcas de orientación
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente. |
| Tamaño de gel | Mini |
| Intervalo de pH | 4,0 - 7,0 |
| Cantidad | 12 strips |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Línea de productos | ZOOM |
| Tipo de producto | Tira IPG |