Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes 4-6, 10mL
Descripción
Se clasifican en función de sus puntos isoeléctricos en un campo eléctrico, estableciendo así un gradiente de pH en solución o contribuyendo al gradiente cuando se utilizan con tiras IPG. Los anfolitos portadores ayudan a estabilizar el gradiente de pH y la corriente en las tiras de IPG y ayudan a la solubilidad de proteínas, lo que da como resultado una resolución reproducible de IEF.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los anfolitos portadores ZOOM™ se suministran en botellas de 10 ml. Almacenar a +4°C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente. |
| Intervalo de pH | entre 4 y 6 |
| Cantidad | 10 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | ZOOM |
| Tipo de producto | Ánfólito portador |