Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit, anti-rabbit
Código de producto. 10542703
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10542703 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10542703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WB7106
Detectar proteínas que han sido inmovilizadas en membranas (nitrocelulosa o PVDF) después de la transferencia Western o enlazadas directamente desde la solución (Dot Blot)
La detección se realiza con un sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ listo para usar para fosfatasa alcalina. Las bandas de proteínas pueden capturarse mediante una película de rayos X o un sistema de obtención de imágenes compatible con CDP-Star™.
El kit de quimioluminiscencia WesternBreeze™ ofrece:
  • Alta especificidad, fondo limpio
  • Niveles de femtogramos de ultrasensibilidad detectables
  • Señales de larga duración (hasta cinco días)
  • Resultados en menos de 3 horas
  • Imagen fotográfica permanente
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit western blot
Contenido y almacenamiento Los kits de quimioluminiscencia WesternBreeze™ incluyen soluciones de bloqueo, diluyente de anticuerpos primarios, solución de anticuerpos secundarios lista para usar (antirratón, anticonejo o anticaprino), sustrato quimioluminiscente listo para usar, soluciones de lavado, bandejas de incubación, papeles de filtro precortados y lámina de poliéster para un desarrollo uniforme de sustrato en la membrana. Todos los kits contienen componentes suficientes para 20 transferencias. Almacenar los kits a 4 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Reactividad Rabbit
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de sustrato Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
Método de detección Quimioluminiscente
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos WesternBreeze
Reactividad cruzada Rabbit
Cantidad 1 kit