Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 20%
Código de producto. 17753734 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillos
12 pocillos
15 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17753734
Marca: Thermo Scientific™ XP0420D
El paquete de bienvenida de tris-glicina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de tris-glicina Novex necesarios para empezar a usar la minicelda XCell SureLock.
El paquete de bienvenida de tris-glicina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de tris-glicina Novex necesarios para empezar a usar la minicelda XCell SureLock. La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast.
El paquete de bienvenida de Tris-glicina Novex contiene:
• Minicelda XCell SureLock (EI0001)
• Minigeles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell (2 cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento SDS Tris-Glicina Novex, 10X (LC2675)
• Tampón de muestra SDS de Tri-glicina Novex, 2X(LC2676)
• Agente reductor de muestras NuPAGE, 10X (NP0004)
• Escalera de proteínas preteñida PageRule Plus (26619)
Acerca de la minicelda XCell Surelock 
La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los minigeles prefabricados Invitrogen y geles fabricados a mano Surecast. La minicelda es sencilla, resistente y fácil de usar. Cada minicelda XCell Surelock puede alojar hasta dos geles por ciclo. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación empleadas.
Acerca de los geles de Tris-glicina Novex, formato WedgeWell
Los minigeles de Tris-glicina Novex son geles de poliacrilamida basados en electroforesis de proteínas Laemmli tradicional que permite el uso de muestras Laemmli y tampones de desplazamiento. Permiten un rendimiento uniforme y la separación de una amplia gama de proteínas en bandas bien resueltas. Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de grosor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672) o el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock
Porcentaje del gel Del 4 al 20%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tris-Glicina
Intervalo de separación De 20 a 200 kDa
Pocillos 10 pocillos
Línea de productos Novex, WedgeWell
Cantidad 1 paquete de bienvenida
Condiciones de envío Hielo húmedo