Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para VCAM-1 humano
Description
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para la molécula de adhesión celular vascular humana 1 (Hu VCAM-1) cuantifica el Hu VCAM-1 en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente Hu VCAM-1 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para VCAM-1 humano está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
VCAM-1 (proteína de adhesión celular vascular 1, CD106, INCAM-110) es una sialoglicoproteína de la superficie celular expresada por el endotelio activado por citocinas. La VCAM-1 tiene una serie de funciones, incluyendo la regulación de la migración de leucocitos, la adhesión de las células leucocitarias-endoteliales y la transducción de señales, y puede participar en una serie de enfermedades inflamatorias. La VCAM-1 se distribuye por células no leucocitarias y leucocitarias. La expresión de la VCAM-1 está relacionada con la adhesión de melanoma, linfoma de Burkitt, osteosarcoma y carcinoma de riñón, pero no con la adhesión de células de carcinoma de colon a células endoteliales, que puede determinar el sitio de la metástasis tumoral. La VCAM-1 forma parte de la superfamilia Ig de moléculas de adhesión, se expresa en niveles altos en las células endoteliales vasculares estimuladas por citocinas, y en niveles mínimos en las células endoteliales no estimuladas. La VCAM-1 también está presente en las células dendríticas foliculares e interfoliculares de los ganglios linfáticos, mioblastos y algunos macrófagos. La VCAM-1 sirve como ligando para la integrina alfa-beta de leucocitos (VLA-4 o CD49d/CD29) y media la adhesión celular de los leucocitos al endotelio activado. La VCAM-1 juega un papel importante en la metástasis tumoral, y también puede participar en el desarrollo de la aterosclerosis y la artritis reumatoide. Se han descrito dos transcripciones divididas de forma alternativa que codifican diferentes isoformas de VCAM-1.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | P19320 |
| Intervalo del ensayo | 0,59-75 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 7412 |
| Show More |