Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ Tricine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 10-20%
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El paquete de bienvenida de tricina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de tricina Novex que necesita para empezar a usar la minicelda XCell SureLock. La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast.
El paquete de bienvenida de tricina Novex contiene:
• Minicelda XCell SureLock (EI0001)
• Minigeles de tricina Novex (2 cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de tricina SDS Novex, 10X (LC1675)
• Tampón de muestra de tricina SDS Novex, 2X (LC1676)
• Agente reductor de muestras NuPAGE, 10X (NP0009)
• Escalera de proteínas de intervalo bajo multicolor Spectra (26628)
Acerca de la minicelda XCell Surelock
La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los minigeles prefabricados Invitrogen y geles fabricados a mano Surecast. La minicelda es sencilla, resistente y fácil de usar. Cada minicelda XCell Surelock puede alojar hasta dos geles por ciclo. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación empleadas.
Acerca de los geles de tricina Novex
Los geles de tricina Novex proporcionan separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. El sistema Tricine es una modificación del sistema de tampón discontinuo de tris-glicina desarrollado por Schaegger y von Jagow específicamente para la resolución de péptidos y proteínas de bajo peso molecular. En este sistema, la tricina reemplaza a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que resulta en una concentración y separación más eficientes para proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de péptidos más pequeños.
Transferencia
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | Del 10 al 20% |
| Tamaño de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tricina |
| Intervalo de separación | De 2,5 a 200 kDa |
| Pocillos | 10 pocillos |
| Cantidad | 1 paquete de bienvenida |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Novex |
| Para utilizar con (equipo) | Minicelda XCell SureLock |