Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 10%
Código de producto. 12010126
Change view
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Pocillos unitSize
12010126 10 pocillo paquete de 10
12020126 12 pocillo paquete de 10
12030126 15 pocillo paquete de 10
3 options
Código de producto. 12010126
Marca: Invitrogen™ EC6875BOX
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles. Los geles Novex TBE-Urea tienen una vida útil de entre cuatro y ocho semanas dependiendo del tipo de gel.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 10% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 20–55 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
  • Estos geles están optimizados para el análisis y la purificación de productos que van desde 20 a 800 bases, lo que los convierte en una opción ideal para el análisis y la purificación de oligonucleótidos sintéticos, ensayos de protección de ARNasa (RPA), estudios de transcripción in vitro y análisis Northern blot
  • Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock
  • Se elaboran con reactivos de alta pureza, incluidos base Tris, ácido bórico, EDTA, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, APS, y 7M de urea.
  • Un estricto control de calidad garantiza que los geles y los tampones estén libres de ARNasa y ADNasa.
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • El número de catálogo se refiere a una sola caja de 10 geles
• Los geles Novex™ TBE-Urea tienen una vida útil de 4 a 8 semanas, dependiendo del tipo de gel
Almacenar a 4 °C.
Descripción Novex TBE-Urea Gels, 10%, 10-well
Porcentaje del gel 10%
Tipo de gel TBE-Urea
Intervalo de separación De 20 bp a 800 bp
Pocillos 10 pocillo
Cantidad 10 geles/caja
Tipo de muestra Single-stranded DNA Oligos/RNA
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto Gel de TBE
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock Mini-Cell
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 TBE-urea gel Invitrogen(tm) Novex(r) 10 well
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Urea