Learn More
Invitrogen™ Tampón de procesamiento TBE (5X) Novex™
Código de producto. 10247152
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10247152
Marca: Invitrogen™ LC6675
Compatible con geles de agarosa y poliacrilamida
Los geles de tris-borato-EDTA (TBE) Novex™ proporcionan la máxima resolución posible para analizar productos de la digestión con enzimas de restricción y productos de PCR. Los fragmentos de ADN que van desde 10 a 3000 pares de bases están claramente resueltos en bandas nítidas y ajustadas.
  • Preparado con 0,5X TBE como tampón de gel
  • Suficiente para una buena separación electroforética, pero demasiado baja para promover interacciones ADN-proteína
  • Los geles de retraso de ADN y TBE están diseñados para funcionar en las miniceldas XCell SureLock™
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de procesamiento
Concentración 5 X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Compatibilidad del gel Geles de poliacrilamida, geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Línea de productos Novex
Tipo de producto Tampón de desplazamiento TBE
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente