Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 6%
Descripción
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Novex™ TBE Gels 6% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 65–250 bp.
- Los fragmentos de ADN se resuelven con claridad en bandas nítidas y ajustadas
- Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock™
- Se fabrican con una base de Tris de alta pureza, ácido bórico, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), acrilamida, bisacrilamida, tetrametiletilendiamina (TEMED) y persulfato de amonio (APS)
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles Almacenar a 4 °C. |
| Descripción | Novex TBE Gels, 6%, 1-well |
| Porcentaje del gel | 6% |
| Tipo de gel | TBE |
| Intervalo de separación | 65 to 250 bp |
| Pocillos | 1 pocillo |
| Cantidad | 10 geles/caja |
| Tipo de muestra | Double-stranded DNA (dsDNA) |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tipo de producto | Gel de TBE |
| Mostrar más |