Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 10%
Código de producto. p-7250382
Change view
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Pocillos unitSize
12025735 10 pocillo paquete de 10
12035735 12 pocillo paquete de 10
12045735 15 pocillo paquete de 10
3 options
Código de producto. 12025735
Marca: Invitrogen™ EC6275BOX
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Novex™ TBE Gels 10% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Novex™ TBE Gels 10% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 35–120 bp.
  • Los fragmentos de ADN se resuelven con claridad en bandas nítidas y ajustadas
  • Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock
  • Se fabrican con una base de Tris de alta pureza, ácido bórico, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), acrilamida, bisacrilamida, tetrametiletilendiamina (TEMED) y persulfato de amonio (APS)
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles
Almacenar a 4 °C.
Descripción Novex TBE Gels, 10%, 10-well
Porcentaje del gel 10%
Tipo de gel TBE
Intervalo de separación 35 to 120 bp
Pocillos 10 pocillo
Cantidad 10 geles/caja
Tipo de muestra Double-stranded DNA (dsDNA)
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto Gel de TBE
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock Mini-Cell