Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para alfa-sinucleína humana
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, anti-IgG-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ELISA para alfa-sinucleína humana cuantifica la Hu alfa-sinucleína en lisados de tejidos y células humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu alfa-sinucleína natural y la recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la alfa-sinucleína humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (de captura). El sándwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal mensurable. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Todos los lotes fabricados de este kit de ELISA se someten a pruebas de calidad para garantizar diversos criterios, tales como la sensibilidad, la especificidad, la precisión y la consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P37840 |
| Intervalo del ensayo | 0,23-15 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng |
| Concentración | De 1/56 a 100 ng/ml, de 1,56 a 100 ng/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Lisados celulares |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 6622 |
| Mostrar más |