Learn More
Invitrogen™ Proteasa SUMO
Código de producto. 10338632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
10338632 250 unidades cada uno
1 options
Código de producto. 10338632
Marca: Invitrogen™ 12588018
Edge
Includes
La proteasa de SUMO se suministra con 10X de sal alta y 10X de tampones de dilución sin sal.
Un fragmento recombinante de ULP1 (proteasa específica de Ubl 1) de Saccharomyces cerevisiae
La proteasa de SUMO, también conocida como ULP, es altamente específica para la fusión de proteínas de SUMO, ya que reconoce la estructura terciaria de SUMO en lugar de una secuencia de aminoácidos.
  • Escisión muy activa
  • Sin proteólisis no específica (escisión muy específica)
  • Actividad de 2 °C a 37°
  • Secuencia de seis histidinas para facilitar su extracción de la muestra de proteína digerida
Aplicación: eliminación de etiquetas de fusión de proteínas recombinantes
Definición de la unidad: Una unidad de la proteasa de SUMO se define como la cantidad de enzima necesaria para dividir el 85 % de 2μg de proteína de sustrato a 30 °C en una hora
Control de calidad: La proteasa de SUMO tiene una pureza de banda única superior al 85 % sin contaminación de proteasa no específica; se ha comprobado funcionalmente la ausencia de actividad de proteasa no específica
Purificación de proteínas con etiqueta GST, purificación de proteínas con etiqueta His, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie del huésped S. cerevisiae
Contenido y almacenamiento La proteasa SUMO se suministra con 10 tampones de dilución X con alto contenido de sal y 10 sin sal. Almacenar a -80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 250 unidades
compliance-icons
Nombre del producto
  • SUMO Protease
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nonidet P-40