Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción con plata SilverQuest™
Descripción
Includes
Este kit contiene suficientes reactivos para teñir 25 minigeles. Contiene: Sensibilizador de 250 ml, equipo de tinción de 25 ml, revelador de 250 ml, potenciador del revelador de 2 ml, solución taponadora de 250 ml, decolorante A de 60 ml, decolorante B de 60 ml
El kit de tinción de plata SilverQuest™ proporciona un método fácil y rápido para la tinción de plata de proteínas y ADN en geles de poliacrilamida. El kit de tinción de plata SilverQuest™ está diseñado específicamente para proporcionar una tinción de plata sensible compatible con el análisis de espectrometría de masas.
- Alta sensibilidad con la detección de proteínas a nivel de subnanogramos
- Tinción compatible con análisis de espectrometría de masas
- Rapidez y bandas proteicas que se pueden visualizar en una hora
- Facilidad de uso, soluciones codificadas por colores para facilitar el protocolo de tinción
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene suficientes reactivos para teñir 25 minigeles contiene: 250 ml Sensitizer 25 ml Stainer 250 ml revelador 2 ml revelador ml revelador potenciador 250 ml solución de tope 60 ml Destainer A 60 ml Destainer B Kit de almacenamiento a temperatura ambiente (15°C a 30°C). Estable 6 durante meses. |
| Ubicación de detección | Detección en gel |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Etiqueta o tinte | Tinción de plata SilverQuest |
| Tipo de producto | Kit de tinción para geles de proteínas |
| Línea de productos | SilverQuest |
| Cantidad | 1 Kit |
| Molécula diana | proteína |
Seguridad y manipulación
- SilverQuest Silver Staining Kit
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide, Silver nitrate, Formaldehyde, Methyl alcohol, Tetrasodium EDTA