Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SAA de ratón
Descripción
Includes
El kit de ELISA para SAA en ratón incluye todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo: Pocillo recubierto de anticuerpos SAA, 1 placa de 96 pocillos; concentrado de tampón de lavado, 1 x 50 ml; concentrado de diluyente de muestra/calibrador, 1 x 25 ml; calibrador de SAA, 1 vial liofilizado; conjugado anti-SAA-HRP, 1 x 6 ml; cromógeno estabilizado, tetrametilbenzidina (TMB), 1 x 11 ml; reactivo de parada, 1 x 11 ml; protocolo detallado, 1 protocolo
El ensayo ELISA para amiloide A (Ms SAA) en suero de ratón cuantifica el Ms SAA en suero y plasma de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms SAA natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para SAA de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las proteínas amiloides A séricas (SAA) comprenden una familia de proteínas pequeñas (12-14 kDa, 104-112 residuos de aminoácidos), expresadas diferencialmente y altamente conservadas entre los vertebrados. Las proteínas SAA están involucradas en las respuestas de fase aguda; estas son las respuestas tempranas inmediatas del huésped a la inflamación. Durante la fase aguda, los niveles de SAA circulantes se multiplican de 100 a 1000 veces, alcanzando concentraciones de hasta un miligramo por mililitro. El hígado es el lugar principal de la síntesis de SAA, aunque también se ha notificado la expresión extrahepática. La familia de genes de SAA del ratón se asigna al cromosoma 7. En el ratón se han identificado cinco genes de SAA y cuatro productos proteicos: SAA1, SAA2 y SAA3 de ratón son las isoformas de fase aguda, SAA5 se expresa constitutivamente y SAA4 es un seudogén. Las SAA pertenecen a una categoría de proteínas de fase aguda que también incluye proteína C reactiva (PCR), haptoglobina, ceruloplasmina, componentes de complemento C3 y C4, a1-glicoproteína ácida, a1-inhibidor de la proteinasa y fibrinógeno.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P05366 |
| Intervalo del ensayo | 0,062-0,5μ g/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,03 μg/ml |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Suero |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 111345, 20208 |
| Mostrar más |