Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SAA humano
Código de producto. 10059202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
paquete de 5
10059202 96 pruebas 96 tests
10521295 2 x 96 pruebas 192 tests
10404743 5 x 96 pruebas paquete de 5
3 options
Código de producto. 10059202
Marca: Invitrogen™ KHA0011
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
ELISA
The Human SAA ELISA Kit quantifies human serum amyloid A in serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will recognize both the natural 18 kDa isoform and recombinant SAA. Principle of the method The Human SAA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Las proteínas amiloides A séricas (SAA) comprenden una familia de proteínas pequeñas (12-14 kDa, 104-112 residuos de aminoácidos), expresadas diferencialmente y altamente conservadas entre los vertebrados. Las proteínas SAA están involucradas en las respuestas de fase aguda; estas son las respuestas tempranas inmediatas del huésped a la inflamación. Durante la fase aguda, los niveles de SAA circulantes se multiplican de 100 a 1000 veces, alcanzando concentraciones de hasta un miligramo por mililitro. El hígado es el lugar principal de la síntesis de SAA, aunque también se ha notificado la expresión extrahepática. La familia de genes de SAA del ratón se asigna al cromosoma 7. En el ratón se han identificado cinco genes de SAA y cuatro productos proteicos: SAA1, SAA2 y SAA3 de ratón son las isoformas de fase aguda, SAA5 se expresa constitutivamente y SAA4 es un seudogén. Las SAA pertenecen a una categoría de proteínas de fase aguda que también incluye proteína C reactiva (PCR), haptoglobina, ceruloplasmina, componentes de complemento C3 y C4, a1-glicoproteína ácida, a1-inhibidor de la proteinasa y fibrinógeno.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Número de acceso P0DJI8
Intervalo del ensayo 9,4-600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 4 ng
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6288
Símbolo de gen PIG4,SAA,SAA2,TP53I4
Tiempo de incubación 3 h
CV interensayo 7,4%
CV intraensayo 6,1%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador SAA (amiloide A sérico)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h
Vis mere Vis mindre
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.