Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para RANTES de rata
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para la molécula RANTES de rata cuantifica la Rt RANTES en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el Rt RANTES natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida RANTES para rata está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P50231 |
| Intervalo del ensayo | 39-2500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <20 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Rata |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 81780 |
| Mostrar más |