Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para RANTES de ratón
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para la molécula RANTES de ratón cuantifica la Ms RANTES en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms RANTES natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para RANTES de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P30882 |
| Intervalo del ensayo | 11,7-750 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (aplicación) | Colorimétrico |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 20304 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.