Learn More
Invitrogen™ Human Tau (Total) ELISA Kit
Código de producto. p-4926686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
10233213 2 x 96 pruebas 192 tests
10486103 96 pruebas 96 tests
2 options
Código de producto. 10233213
Marca: Invitrogen™ KHB0042
This item is not returnable. View return policy
Includes
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Tau (Total) ELISA quantitates Hu Tau in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Tau, independent of phosphorylation state. Principle of the method The Human Tau solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Tau es una proteína asociada a los microtúbulos neuronales que se encuentra predominantemente en los axones. La función de Tau es promover la polimerización de la tubulina y estabilizar los microtúbulos. El C-terminal une los microtúbulos axonales, mientras que el N-terminal une los componentes de la membrana plasmática neural, lo que sugiere que Tau funciona como una proteína enlazadora entre ambos. La polaridad axonal está predeterminada por la localización de TAU/MAPT (en la célula neuronal) en el dominio del cuerpo celular definido por el centrosoma. Las isoformas cortas permiten la plasticidad del citoesqueleto, mientras que las isoformas más largas pueden desempeñar preferentemente un papel en su estabilización. En su forma hiperfosforilada, Tau es el componente principal de los filamentos helicoidales emparejados (PHF), el compuesto básico de las lesiones neurofibrilares en el cerebro con enfermedad de Alzheimer (AD). La hiperfosforilación deteriora la función de unión de los microtúbulos de Tau, lo que produce la desestabilización de los microtúbulos en los cerebros con AD, llevando en última instancia a la degeneración de las neuronas afectadas. Numerosas quinasas de serina/treonina fosforilan Tau, incluyendo GSK3-beta, proteína quinasa A (PKA), cinasa ciclindependentente 5 (cdk5) y caseína quinasa II. La Tau hiperfosforilada se encuentra en un rango de lesiones neurofibrilares y otros trastornos del sistema nervioso central como la enfermedad de Pick, la demencia frontotemporal, la degeneración cortico-basal y la parálisis supranuclear progresiva.
Order Info
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso P10636
Intervalo del ensayo 31-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <10pg/ml
Concentración De 31 a 2000 pg/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4137
Símbolo de gen DDPAC,FTDP-17L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 6,5 %
CV intraensayo 4,6%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador Tau
Cantidad 2 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Líquido cefalorraquídeo, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.