Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IR beta humano
Descripción
Includes
Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos para IR; patrón de IR (subunidad β); tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección de IR (subunidad β); IgG-HRP anticonejo (100X); diluyente HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación
El ensayo ELISA para subunidad beta del receptor de insulina humana (Hu IRβ) cuantifica el Hu IRβ en lisados de células y tejidos humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente Hu IRβ natural y recombinante. Se ha observado reactividad cruzada en células de ratón y rata. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para IRβ humano está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P06213,P15127,P15208 |
| Intervalo del ensayo | 0,94-60 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,5 ng |
| Concentración | De 0,94 a 60 ng/ml |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Lisados celulares |
| Tipo de sustrato | Tirosina cinasas receptoras |
| Especies diana | Humano, ratón, rata |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Mostrar más |