Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para tau (total) de ratón
Descripción
Includes
Dos viales de Ms tau (total) estándar; tampón de diluyente estándar de 25 ml; 1 placa (12 x 8 tiras de pocillos), pocillos recubiertos de anticuerpos; anticuerpo de detección de Ms tau (total), 11 ml; anticonejo IgG HRP (100X), 0,125 ml; diluyente HRP, 25 ml; tampón de lavado concentrado 25X, 100 ml; 25 ml de cromógeno estabilizado, tetrametilbenzidina; solución de parada, 25 ml; tres cubiertas de placas
El ensayo ELISA para tau de ratón (total) cuantifica el Ms tau en homogeneizados cerebrales humanos, lisados celulares, soluciones tamponadas o medios de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms tau natural y recombinante, independientemente del estado de fosforilación. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para tau de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P10637 |
| Intervalo del ensayo | 46,9-3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <6,5 pg/mL |
| Concentración | De 31 a 2000 pg/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Homogeneizado cerebral, Lisados celulares, Sobrenadante |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 17762 |
| Mostrar más |