Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para citocromo c humano
Descripción
Includes
Placa de 96 pocillos recubiertos para citocromo c; patrón de citocromo c total; tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección de citocromo c total; IgG-HRP anticonejo (100X); diluyente de HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación
El ELISA para citocromo c humano cuantifica el citocromo c humano en lisados de células y tejidos humanos. Se ha observado reactividad cruzada en células de ratón y rata. El ensayo reconocerá exclusivamente el citocromo c humano tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para citocromo c humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El citocromo c es una proteína transportadora de electrones que reside dentro del espacio intermembrana de la mitocondria, donde desempeña un papel crítico en la fosforilación oxidativa y la producción de ATP celular. La liberación del citocromo c de la mitocondria al citosol se desencadena mediante estímulos apoptóticos. En el citoplasma, el citocromo c une el factor activador de la proteasa apoptótica que activa la procaspasa iniciadora apoptótica 9. El citocromo c citosólico funciona en la activación de la caspasa 3, una molécula de la familia ICE que es un factor clave de la apoptosis.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P62897,P62898,P99999 |
| Intervalo del ensayo | 0,078-5 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,156 ng/mL |
| Concentración | De 0,078 a 5 ng/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Lisados celulares |
| Especies diana | Humano, ratón, rata |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 13063, 25309, 54205 |
| Mostrar más |