Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CREB (total) humana
Descripción
Includes
Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos para CREB; patrón de CREB total; tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección de CREB total; IgG-HRP anticonejo (100X); diluyente de HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación
El kit está diseñado para detectar y cuantificar el nivel de CREB (total) en lisados de células humanas frescos o congelados. Se ha observado reactividad cruzada en células de ratón. El ensayo reconoce la CREB (total) tanto natural como recombinante, independientemente de su estado de fosforilación. Principio del método Se ha recubierto un anticuerpo de captura monoclonal específico para CREB (total) en los pocillos de la placa de 96 pocillos. Durante la primera incubación, los patrones y las muestras se pipetan en los pocillos y el antígeno se une al anticuerpo inmovilizado (captura). Después del lavado, se añade a los pocillos un anticuerpo de conejo específico para la proteína objetivo y sirve como anticuerpo de detección al unirse a la proteína inmovilizada capturada durante la primera incubación. Después del lavado, se añade un IgG anticonejo etiquetado como peroxidasa de rábano picante. Esto se une al anticuerpo de detección para completar la estructura tipo sandwich de cuatro miembros. Después de una tercera incubación y lavado para eliminar toda la enzima no ligada, se añade una solución de sustrato (TMB), sobre la que actúa la enzima unida para producir color. La intensidad de este producto coloreado es directamente proporcional a la concentración de proteína objetivo presente en la muestra original y la densidad óptica puede leerse en un lector de microplacas estándar. Validación rigurosa Cada lote ELISA se somete a pruebas de calidad
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P16220,Q01147 |
| Intervalo del ensayo | 0,16-10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,025 ng/mL |
| Concentración | De 0,16 a 10 ng/ml |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Lisados celulares |
| Tipo de sustrato | Factores de transcripción |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Mostrar más |