missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para beta-catenina (total) humana

Código de producto. 10217904
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10217904 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10217904 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHO1211

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos para β-catenina; patrón de β-catenina total; tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección de β-catenina total; IgG-HRP anticonejo (100X); diluyente de HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación

Kit de ELISA tipo sándwich

El kit está diseñado para detectar y cuantificar el nivel de beta-catenina (total) en lisados de células humanas frescos o congelados. Se ha observado reactividad cruzada en células de ratón y rata. El ensayo reconoce la beta-catenina (total) tanto natural como recombinante, independientemente de su estado de fosforilación. Principio del método Se ha recubierto un anticuerpo de captura monoclonal específico para beta-catenina (total) en los pocillos de la placa de 96 pocillos. Durante la primera incubación, los patrones y las muestras se pipetan en los pocillos y el antígeno se une al anticuerpo inmovilizado (captura). Después del lavado, se añade a los pocillos un anticuerpo de conejo específico para la proteína objetivo y sirve como anticuerpo de detección al unirse a la proteína inmovilizada capturada durante la primera incubación. Después del lavado, se añade un IgG anticonejo etiquetado como HRP. Esto se une al anticuerpo de detección para completar la estructura tipo sandwich de cuatro miembros. Después de una tercera incubación y lavado para eliminar toda la enzima no ligada, se añade una solución de sustrato (TMB), sobre la que actúa la enzima unida para producir color. La intensidad de este producto coloreado es directamente proporcional a la concentración de proteína diana presente en la muestra original y el D.E. puede leerse en un lector de microplacas estándar. Validación rigurosa Cada lote ELISA se somete a pruebas de calidad.

La beta-catenina, una proteína de uniones adherentes (AJ), se identificó originalmente como un componente de las estructuras de adhesión celular. Las AJ son necesarias para la creación y el mantenimiento de capas celulares epiteliales mediante la regulación del crecimiento celular y la adhesión entre células. La beta-catenina interactúa con el dominio citoplasmático de la E-cadherina y une la E-cadherina con la alfa-catenina, que a su vez media en el anclaje del complejo de la E-cadherina al citoesqueleto de la actina cortical. Los estudios demuestran que la beta-catenina también se une a otro complejo citoesquelético que contiene la proteína poliposis adenomatosa coli y microtúbulos, e interactúa con varias vías de señalización que incluyen tirosina cinasas, fosfatasas y Wnt/Wingless. La interacción entre la beta-catenina, los complejos citoesqueléticos y las vías de señalización puede regular la morfogénesis. La beta-catenina se expresa en varios tipos de células del folículo piloso, células de la matriz basal y periférica y células de las vainas externa e interna de la raíz. Se ha identificado un papel patológico de la beta-catenina en el pilomatrixoma (PTR), el meduloblastoma (MDB), el cáncer colorrectal (CCR), el cáncer de ovario y el desarrollo tumoral. En el núcleo, la beta-catenina sirve para coactivar una familia de factores de transcripción Lef/Tcf que estimulan la transcripción de genes diana, lo que incluye aquellos que codifican la ciclina D y el c-Myc que promueven la proliferación celular. La influencia en la proliferación celular es la base molecular para el papel de la beta-catenina en la tumorgénesis, específicamente, tumores sólidos de mama, colon, hígado, pulmón, estómago, próstata y piel.

Información de órdenes

Condición de envío: Hielo húmedo

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P35222,Q02248,Q9WU82
Intervalo del ensayo 0,78-50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo <0,30 ng/mL
Concentración De 0,78 a 50 ng/ml
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Lisados celulares
Especies diana Humano, ratón, rata
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 12387, 1499, 84353
Símbolo de gen CTNNB,MRD19,armadillo
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 6,3%
CV intraensayo 4,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección, anticonejo-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador β-catenina
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Lisado celular, 10 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano, ratón, rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.