Learn More
Invitrogen™ Nylon membranes, 0.45 μm pore size, 8 x 7.3 cm
Description
Las propiedades de una proteína Invitrogen (es decir, carga, hidrofobicidad, etc.) afectan su capacidad para unirse a superficies de membrana. Para encontrar la membrana correcta puede que tenga que invertir tiempo experimentando con su proteína específica en diferentes membranas. Almacenar todas las membranas a temperatura ambiente.
- Tamaño de poro: 0,45 μm
- Tamaño, 8,3 x 7,3 cm
Purificación y análisis de ADN y ARN, inmunotransferencia y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, Southern blot, Western blot
Informations sur la commande
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spécification
Spécification
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 7,3 cm |
| Cantidad | 20 sándwiches de papel de membrana/filtro |
| Formato | Sándwich |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Dimensions (LxW) | 7,3 cm x 8 cm |
| Línea de productos | Novex |