Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Large Protein Staining Kit
Descripción
Los estándares de proteínas de alto peso molecular preteñidos y sin teñir HiMark™ ofrecen un formato de carga y ejecución que ahorra tiempo. El estándar preteñido HiMark incluye una banda de orientación de color rosa y ocho bandas azules que varían en peso molecular aparente de 31 - 460 kDa* en el sistema de tampón NuPAGE Tris-Acetate Gel/SDS. Es adecuado para la supervisión de la electroforesis, la transferencia western y el peso molecular aproximado de proteínas grandes desconocidas. El estándar sin teñir HiMark, junto con el sistema de tampón NuPAGE Tris-Acetate Gel/SDS, ofrece la mayor precisión para la estimación del peso molecular de proteínas grandes. Consta de nueve proteínas, cuyo tamaño oscila entre 40 y 500 kDa en los sistemas tampón NuPAGE Novex al 3-8 % y Tris-Acetate Gel/SDS al 7 %. Visualice con tinción de Coomassie™, tinciones de plata y proteínas fluorescentes tras la electroforesis. Hay disponibles varios kits de bienvenida de proteínas grandes NuPAGE para proporcionarle todos los reactivos necesarios y protocolos optimizados para la separación y el análisis de proteínas grandes de alta resolución. Cada kit incluye dos cajas de geles de Tris-Acetato NuPAGE al 3-8 %, un kit de tampón de Tris-acetato SDS, un reactivo de tinción o membranas de transferencia y un vial del estándar HiMark adecuado.
- Porcentaje del gel: Del 3 al 8 %
- Tamaño de gel: Mini (8 cm x 8 cm)
- Formato de pocillo: Pocillo 1D
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Consulte el manual del producto para conocer el contenido del kit y las condiciones de almacenamiento de los componentes. Los componentes de cada kit también están disponibles individualmente. |
| Volumen de carga de muestras | 25 μL |
| Intervalo de separación | De 40 a 500 kDa |
| Cantidad | 20 geles |
| Grosor | 1,0 mm |
| Diseño del pocillo | Pocillo 1D |
| Línea de productos | NuPAGE |
| Tipo de producto | Kit de tinción de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | XCell SureLock Mini |
| Stain Type | Sin teñir |