Learn More
Invitrogen™ Aditivo para tampón de cátodo NativePAGE™ (20X)
Descripción
El aditivo de tampón de cátodos NativePAGE (20X) se añade al tampón de desplazamiento NativePAGE y el tampón resultante se utiliza en la cámara de cátodo de una minicelda XCell SureLock™ para el funcionamiento de los geles NativePAGE.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Tampón | Tampones de cátodos y ánodos |
| Concentración | 20 X |
| Tipo de gel | IEF |
| Compatibilidad del gel | Geles NativePAGE™ |
| Cantidad | 250 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | NativePAGE |
| Tipo de producto | Aditivo de tampón de cátodo PAGE |