Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G Agarose
Descripción
Includes
rProtein G agarosa se suministra en suspensión al 50 % en PBS (pH 7,0), etanol al 20 %.
- La proteína G recombinante (rProtein G) agarosa es una matriz de cromatografía de afinidad lista para usar suministrada como una mezcla al 50 % (en solución salina tamponada con fosfato [PBS], pH 7,0; 20 % de etanol)
- La proteína G rProtein es una forma recombinante de proteína G estreptocócica diseñada para eliminar la unión inespecífica a la seroalbúmina, y se inmoviliza en gránulos de agarosa al 4 %
- La proteína G rProtein agarosa tiene una capacidad de unión de aproximadamente 20 mg de IgG humana por ml de gránulos
- La proteína G rProtein agarosa se une a una gama más amplia de isotipos de IgG que reaccionan con la proteína A
- Las características de unión y la estabilidad de la proteína G rProtein agarosa facilitan un uso rápido y repetido para cromatografía de afinidad
- Para purificar IgG, cargue muestras crudas (suero, líquido ascítico o sobrenadante de hibridoma) en una columna de proteína G rProtein agarosa en condiciones fisiológicas de sal y pH
- Los componentes no IgG no se unen a los gránulos y eluyen en el flujo a través de la fracción. Posteriormente, la IgG purificada se eluye con un tampón de pH bajo
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Specifications
Specifications
| Tipo de columna | Columna de afinidad |
| Contenido y almacenamiento | RProtein G agarosa se suministra en suspensión al 50% en PBS (pH 7,0), etanol al 20 %. Almacenar a +4 °C |
| Separación de | proteína |
| Formulario | Suspensión |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Fase estacionaria | Proteína G |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |