Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-1A humano
Descripción
Includes
Placa prerecubierta, patrón, controles, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para el ligando 3 de proteína-1 alfa/quimiocina inflamatorio macrófago humano (Hu MIP-1α/CCL3) cuantifica el Hu MIP-1α en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente Hu MIP-1α natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para MIP-1α humano está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La CCL3 (MIP1a, proteína inflamatoria macrófaga alfa 1, MIP-1 alfa) tiene un peso molecular de aproximadamente 8 kDa, pertenece a la familia de citoquinas quimiotácticas, y está implicado en efectos quimiotácticos y proinflamatorios, y en la homeostasis. La CCL3 está producida por linfocitos, macrófagos y células dendríticas, y está implicado en la respuesta inflamatoria de los monocitos sanguíneos y macrófagos tisulares. Además, la CCL3 puede existir como heterodímero natural con MIP-1beta y se ha demostrado que tiene actividad antiviral contra el VHS-1. La proteína CCL3 puede unirse con una alta afinidad a los receptores CCR1 y CCR5.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P10147 |
| Intervalo del ensayo | 15,6-1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Colorimétrico |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 6348 |
| Mostrar más |