Learn More
Invitrogen™ Luminex™ Human Neuroscience Buffer Reagent Kit
Descripción
Includes
Contains diluents, SAV concentrate, buffers, wash solution, filter plate and complete protocol.
Reagents intended for use in Luminex 100™ or 200™ Systems only.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 tests |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescent Detection |
| Para utilizar con (equipo) | Luminex Instruments |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Cerebrospinal Fluid |
| Contenido del kit | Buffers, Complete protocol, Diluents, Filter plate, SAV concentrate, Wash solution |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.