Learn More
Invitrogen™ Luminex™ Human Neuroscience Buffer Reagent Kit
Código de producto. 10767833
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
10767833 100 tests cada uno
1 options
Código de producto. 10767833
Marca: Invitrogen™ LNB0001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Contains diluents, SAV concentrate, buffers, wash solution, filter plate and complete protocol.
For use with Human Neuroscience Singleplex Bead Kits for in vitro quantitative determination of analytes in human cerebrospinal fluid (CSF) and tissue culture medium
Reagents intended for use in Luminex 100™ or 200™ Systems only.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 tests
Para utilizar con (aplicación) Fluorescent Detection
Para utilizar con (equipo) Luminex Instruments
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Cerebrospinal Fluid
Contenido del kit Buffers, Complete protocol, Diluents, Filter plate, SAV concentrate, Wash solution