Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para amiloide beta 42 de ratón
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, anti-IgG-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para amiloide beta de ratón 42 (Ms Abeta 42) cuantifica el Ms Abeta 42 en líquido cefalorraquídeo humano, tejido y sobrenadante de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms Abeta natural y recombinante42. Se ha observado reactividad cruzada en muestras de rata Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para Abeta 42 de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P08592,P12023 |
| Intervalo del ensayo | 3,12-200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <3 pg/mL |
| Concentración | De 3,12 a 200 pg/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Homogeneizados de tejidos, Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante |
| Especies diana | Ratón, rata |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 11820, 54226 |
| Mehr anzeigen |