Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para amiloide beta 40 de ratón
Código de producto. 10496103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10496103 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 10496103
Marca: Invitrogen™ KMB3481
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, anti-IgG-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para amiloide beta de ratón 42 (Ms Abeta 42) cuantifica el Ms Abeta 42 en líquido cefalorraquídeo humano, homogeneizados de tejidos y sobrenadante de cultivo. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms Abeta natural y recombinante42. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para Abeta 42 de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Beta amiloide es un péptido de 40-43 aminoácidos escindido de la proteína precursora amiloide y una gamma-secretasa putativa. Beta amiloide (1-40) junto con beta amiloide (1-42) son dos variantes C-terminal principales de la proteína beta amiloide, que constituyen la mayoría de las proteínas beta amiloides. Las aloformas beta amiloide (40) y beta amiloide (42) son componentes principales de las placas extracelulares que se encuentran en el tejido cerebral con enfermedad de Alzheimer.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P12023
Intervalo del ensayo 7,81-500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <5 pg/mL
Concentración De 7,81 a 500 pg/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Homogeneizados de tejidos, Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante
Especies diana Ratón, rata
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 11820
Símbolo de gen Abeta,Abpp,Adap,Ag,Cvap,E030013M08Rik,betaApp
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 4,8%
CV intraensayo 5 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador Aβ 40
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 10 μl de líquido cefalorraquídeo; 10 μl de sobrenadante; 10 μl de homogeneizados de tejidos
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h