Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-3 humana
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA de interleucina 3 humana (Hu IL-3) cuantifica Hu IL-3 en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu IL-3 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-3 humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina 3 (IL-3), también llamada factor de crecimiento de mastocitos (MCGF), factor estimulante de colonias múltiples (multi-CSF) o eosinófilo-CSF (E-CSF), es producida por células T activadas, mastocitos y eosinófilos. La IL-3 es un factor de crecimiento hematopoyético que estimula la formación de colonias de eritroides, megacariocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos y linajes monocíticos. La mayoría de estas funciones mejoran con la coestimulación con otras citoquinas o dependen de esta. La IL-3 humana y la de los ratones comparten solo el 29 % de la identidad de secuencia en el nivel de aminoácidos. La bioactividad de la IL-3 es depende en gran medida de la especie. Por ejemplo, la IL-3 humana no tiene ninguna actividad en las células de ratón. La IL-3 es una potente citoquina aceleradora del crecimiento. La IL-3 puede soportar la proliferación de una amplia gama de tipos de células hematopoyéticas y participa en una variedad de actividades celulares, como el crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis. Se ha demostrado que la IL-3 también posee actividad neurotrófica y puede estar asociada con trastornos neurológicos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08700 |
| Intervalo del ensayo | 7,8-500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <1 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3562 |
| Mostrar más |