Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-18 de ratón
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para interleucina 18de ratón (Ms IL-18) cuantifica la Ms IL-18 en suero de ratón, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente Ms IL-18 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-18 de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen es una citoquina proinflamatoria. Esta citoquina puede inducir la producción de FIN-gamma de células T. Se ha demostrado que la combinación de esta citoquina y la IL12 inhibe la producción de IgE e IgG1 dependiente de IL4 y que mejora la producción de IgG2a de los linfocitos B. La proteína de unión IL-18 puede interactuar específicamente con esta citoquina, y así regular negativamente su actividad biológica.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P70380 |
| Intervalo del ensayo | 31,2-2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 25 pg |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 16173 |
| Mostrar más |