Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para IL-13 de ratón
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para interleucina 13 de ratón (MS IL-13) cuantifica la Ms IL-13 en suero de ratón, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente Ms IL-13 natural y recombinante. Se observa cierta reactividad cruzada en muestras humanas y de ratas. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-13 de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P20109 |
| Intervalo del ensayo | 3,9-250 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (aplicación) | Colorimétrico |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 16163 |
| Mostrar más |