Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-10 humana
Código de producto. 10533975
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
paquete de 5
Código de producto. 10533975
Marca: Invitrogen™ KHC0101C
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
El ensayo ELISA para interleucina 10 humana (IL-10) cuantifica Hu IL-10 en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu IL-10 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-10 humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina-10 es una citocina pleiotrópica que desempeña un papel importante como regulador de la función celular linfoide y mieloide. En humanos, la IL-10 se produce a través de células T en sangre periférica CD8(+) activadas o por clones de células T CD4(+) T-auxiliar. Debido a la capacidad de IL-10 para bloquear la síntesis de citocinas y varias funciones celulares accesorias de macrófagos, esta citocina es un potente supresor de las funciones efectores de macrófagos, células T y células NK. Además, IL-10 participa en la regulación de la proliferación y diferenciación de células B, mastocitos y timocitos. La estructura primaria de IL-10 humano se ha determinado clonando el ADNc que codifica la citocina. La proteína correspondiente ejerce 160-aminoácidos con una masa molecular prevista de 18,5 kDa. En base a su estructura primaria, IL-10 es miembro de la familia de cuatro grupos de citoquinas. En solución humana, IL-10 es un homodímero con una masa molecular aparente de 39 kDa. Aunque contiene un sitio de glicosilación ligado a N, carece de carbohidratos detectables. La proteína recombinante expresada en E. coli retiene todas las actividades biológicas conocidas. El gen IL-10 humano se encuentra en el cromosoma 1 y está presente como una sola copia en el genoma. La IL-10 humana exhibe una fuerte homología de secuencias de ADN y aminoácidos a la IL-10 murina y un marco de lectura abierto en el genoma del virus de Epstein-Barr, BCRF1 que comparte muchas de las actividades biológicas de las citocinas celulares y, por consiguiente, puede desempeñar un papel importante en la interacción del virus huésped. Las propiedades inmunodepresoras de IL-10 sugieren un posible uso clínico de IL-10 en la supresión de rechazos de injertos después de transplantes de órganos. Además, IL-10 puede ejercer fuertes actividades antiinflamatorias.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P22301
Intervalo del ensayo 7,8-500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <1 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3586
Símbolo de gen CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10
CV interensayo 3,7%
CV intraensayo 3,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Precisión <1 pg/ml
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 5 h