Learn More
Invitrogen™ Human IFN gamma ELISA Kit
Código de producto. p-4922218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10786513 96 pruebas 96 tests
10150863 2 x 96 pruebas 192 tests
10140863 5 x 96 pruebas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10786513 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHC4021
Includes
Human IFN-γ Antibody Coated 96-Well Plate
Human IFN-γ Standard
Standard Diluent Buffer
Human IFN-γ Detection Antibody
Streptavidin-HRP
HRP Diluent
Wash Buffer Concentrate (25X)
Stabilized Chromogen, TMB
Stop Solution
Plate Covers
Detailed protocol with validation tests
Plate precoated with capture antibody
ELISA
The Human Interferon-gamma (Hu IFN-γ) ELISA quantitates Hu IFN-γ in human serum, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IFN-γ. Principle of the method The Human IFN-γ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01579
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <4 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3458
Símbolo de gen IFG, IFI
Tiempo de incubación 2,75 h
CV interensayo 6,0%
CV intraensayo 5,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador IFN-γ
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 50 μl; Sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.