Learn More
Invitrogen™ Pila de transferencia iBlot™, nitrocelulosa, mini
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12219319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 sets
3 x 10 sets
Dimensions (LxW):
Mini, 8 cm x 8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
Código de producto. Cantidad Dimensions (LxW) unitSize
12219319 3 x 10 sets Mini, 8 cm x 8 cm paquete de 3
10227972 10 sets Mini, 8 cm x 8 cm paquete de 10
2 options
Código de producto. 12219319
Marca: Invitrogen™ IB301032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
One box of iBlot™ Transfer Stacks containing 10 stacks.
Las pilas de transferencia iBlot se utilizan para transferir proteínas.
Las pilas de transferencia iBlot son pilas desechables que se suministran en tres variedades para diferentes aplicaciones: las pilas de transferencia de gel iBlot incluyen membranas de PVDF o de transferencia de nitrocelulosa para realizar transferencias secas de proteínas, las pilas de transferencia de ADN iBlot tienen una membrana de transferencia de nailon integrada para realizar transferencias secas de ADN, y las pilas de detección Western iBlot se utilizan para realizar detecciones Western en membranas de PVDV o de nitrocelulosa transferidas previamente. Cada pila de transferencia iBlot contiene un electrodo de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas o ADN.
Membrana de nitrocelulosa
  • Compuestas de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
  • Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
  • Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas
  • Tamaño de poro: 0,2 μm
  • Capacidad de unión a proteínas: 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
  • El tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se utiliza para todos los tipos de gel midi Novex (o equivalentes) y geles E-PAGE™ 48 o 96
  • El tamaño mini (8 cm x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (o equivalentes)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 3 x 10 sets
Formato Pila de transferencia
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento 30 conjuntos de pilas de transferencia en tres cajas. Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Línea de productos iBlot
Suficiente para 30 transferencias
Características ecológicas Eliminación sostenible
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, mini
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Ethylene glycol