Learn More
Invitrogen™ iBlot™ DNA Transfer Stack
Descripción
Includes
Cada pila de transferencia de ADN iBlot contiene esponjas, electrodos de cátodo y ánodo y una membrana de nailon, premontados y preparados con una formulación exclusiva para una transferencia óptima del ADN del gel a la membrana. Las pilas de transferencia se ofrecen en tamaños de 10 paquetes.
A diferencia de las transferencias capilares o de vacío o la electrotransferencia, la transferencia en seco no requiere tampones ni líquidos adicionales, lo que reduce la variabilidad de los resultados.
- Ahorro de tiempo: transfiera ADN en siete minutos en lugar de en 16 horas.
- Reproducibilidad: preparación de transferencias y condiciones de procesamiento uniformes.
- Conveniencia: evite tampones desordenados y trabajos de preparación laboriosos.
- Consta de un dispositivo de transferencia de gel y pilas de transferencia.
- Las pilas de transferencia están premontadas y están destinadas para un solo uso.
- Tamaño de poro: 0,2 μm
- Tamaño del gel: Medio (8 x 13 cm)
Purificación y análisis de ADN y ARN, electroforesis y transferencia de ácido nucleico en gel, Southern blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada pila de transferencia de ADN iBlot™ contiene esponjas, electrodos de cátodo y ánodo y una membrana de nailon, premontados y preparados con una formulación exclusiva para una transferencia óptima del ADN del gel a la membrana. Las pilas de transferencia se ofrecen en tamaños de 10 paquetes. Almacene las pilas de transferencia de ADN iBlot™ a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de este producto durante 2 meses si se almacena adecuadamente. |
| Para utilizar con (equipo) | iBlot™ |
| Gel Compatibility | Gel de poliacrilamida, gel de agarosa |
| Tamaño de gel | Medio (8 cm x 13 cm) |
| Membrane Compatibility | Nailon |
| Mode of Transfer | Seco |
| Línea de productos | iBlot |
| Tipo | Pila de transferencia de ADN |
| Características ecológicas | Eliminación sostenible |
| Membrana | Membrana de nailon |
| Mostrar más |