Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HGF
Descripción
Includes
Placa prerecubierta, patrón, controles, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para el factor de crecimiento de hepatocitos humano (Hu HGF) cuantifica el Hu HGF en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu HGF natural y la recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para la HGF humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) es un miembro de la subfamilia de plasminógenos de las peptidasas S1. El polipéptido inactivo formado tras la traslación se escinde para producir una cadena alfa de 69 kDa y una cadena beta de 34 kDa. Un enlace disulfuro entre las dos cadenas activa el HGF. El HGF es secretado por las células mesenquimales y estimula la mitogénesis, la motilidad celular y la invasión de la matriz. Está involucrado en el crecimiento celular y la morfogénesis en una amplia variedad de tipos de tejidos. En los seres humanos, el HGF está presente en el cromosoma 7.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P14210 |
| Intervalo del ensayo | 125-8,000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <20 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3082 |
| Mostrar más |