Learn More
Invitrogen™ Rat Growth Hormone ELISA Kit
Descripción
The Rat Growth Hormone ELISA Kit quantifies rat growth hormone in serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will recognize both the natural and recombinant growth hormone. Principle of the method The rat growth hormone solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La hormona del crecimiento humana (hGH) forma parte de la clase de hormonas somatotropina/prolactina que desempeñan un papel importante en el control del crecimiento. El gen GH1, junto con otros 4 genes relacionados, se encuentra en el locus de la hormona del crecimiento en el cromosoma 17. Los cinco genes comparten un grado notablemente alto de identidad de secuencia. Los empalmes alternativos dan lugar a 5 isoformas que van desde aproximadamente 19 kDa hasta 24 kDa. La HGH es producida por las células somatotrópicas en la pituitaria. Esta actúa por medio de la unión a los receptores de membrana que pertenecen a la subclase de los receptores de citoquinas. Su papel principal en la estimulación del crecimiento del cuerpo es estimular el hígado y otros tejidos para que se secrete IGF-1. Estimula tanto la diferenciación como la proliferación de los mioblastos, así como la absorción de aminoácidos y la síntesis de proteínas en los músculos y otros tejidos. Las mutaciones o eliminaciones en el gen llevan a un déficit de la hormona del crecimiento y a la baja estatura.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01244 |
| Intervalo del ensayo | 0.63 to 20 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | <0.5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Especies diana | Rat |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 24391 |
| Mostrar más |