Learn More
Invitrogen™ Solución de secado Gel-Dry™
Código de producto. p-4919155
Change view
Click to view available options
Volumen del tampón (métrico):
500 mL
8 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
4 litros
500 ml
Código de producto. Volumen del tampón (métrico) unitSize
11599066 500 mL 500 ml
10482862 8 x 500 ml 4 litros
2 options
Código de producto. 11599066
Marca: Invitrogen™ LC4025
Modula la tasa de liberación de agua para garantizar geles sin grietas.
  • La solución de secado Gel-Dry™ es un componente del sistema de secado DryEase™ minigel, que es un kit sencillo y fácil de usar para el secado de geles de manera uniforme mediante la evaporación pasiva.
  • El kit permite montar los geles en una base entre dos bastidores abiertos, de modo que las dos superficies exteriores de los geles queden expuestas al aire.
  • Por consiguiente, el secado es uniforme y se minimiza el agrietamiento.
  • La solución de secado Gel-Dry™ exclusiva modula la tasa de liberación de agua para garantizar geles sin grietas.
  • Con el sistema DryEase™, los geles se secan durante la noche con una tensión uniforme en todos los puntos del gel para eliminar el agrietamiento.
Aplicaciones
  • Los geles secados con el sistema DryEase™ son aptos para fluorografía, densitometría, autorradiografía o almacenamiento permanente de geles.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Soluciones de secado
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Sistema de secado DryEase™ Mini-Gel
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Novex
Tipo Solución de secado
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Volumen del tampón (métrico) 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gel-Dry Drying Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol